Merck
BDPH9BCE1D8D
Bide Pharmatech
2-Methoxymalonic acid
Synonim(y):
2-methoxymalonic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C4H6O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.09
MDL number:
Produkt BDPH9BCE1D8D nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C4H6O5/c1-9-2(3(5)6)4(7)8/h2H,1H3,(H,5,6)(H,7,8)
Inchi Key
VLDSMCHWNWDAKQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Methoxymalonic acid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)