Merck
BDPH9BCE1DCC
Bide Pharmatech
3-(4-Fluorophenyl)-1-methyl-6,7-dihydro-1H-indol-4(5H)-one
Synonim(y):
3-(4-fluorophenyl)-1-methyl-1,5,6,7-tetrahydro-4H-indol-4-one
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C15H14O1N1F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
243.28
MDL number:
Produkt BDPH9BCE1DCC nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C15H14FNO/c1-17-9-12(10-5-7-11(16)8-6-10)15-13(17)3-2-4-14(15)18/h5-9H,2-4H2,1H3
Inchi Key
SGTZWOFSCAAJCD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)