Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCE1F08

Bide Pharmatech

5-(Difluoromethyl)-2-methoxy-4-methylbenzaldehyde

Synonim(y):

5-(difluoromethyl)-2-methoxy-4-methylbenzaldehyde

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C10H10O2F2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.18
MDL number:
Produkt BDPH9BCE1F08 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C10H10F2O2/c1-6-3-9(14-2)7(5-13)4-8(6)10(11)12/h3-5,10H,1-2H3

Inchi Key

NVXZFDJKTKKNGV-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid or semi-solid or lump or liquid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów