Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9C01E41E

Bide Pharmatech

(R)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)(methyl)amino)-3-(4-methoxyphenyl)propanoic acid

Synonim(y):

(R)-2-((((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)(methyl)amino)-3-(4-methoxyphenyl)propanoic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C26H25O5N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
431.49
MDL number:
Produkt BDPH9C01E41E nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C26H25NO5/c1-27(24(25(28)29)15-17-11-13-18(31-2)14-12-17)26(30)32-16-23-21-9-5-3-7-19(21)20-8-4-6-10-22(20)23/h3-14,23-24H,15-16H2,1-2H3,(H,28,29)/t24-/m1/s1

Inchi Key

FRHSGZVWEBYEIV-XMMPIXPASA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.



signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów