Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

BDPH9C01E435

Bide Pharmatech

2-(Aminomethyl)cyclopentanamine

Synonim(y):

2-(aminomethyl)cyclopentanamine

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C6H14N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.19
MDL number:
Produkt BDPH9C01E435 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C6H14N2/c7-4-5-2-1-3-6(5)8/h5-6H,1-4,7-8H2

Inchi Key

SRGQQZYVZFJYHJ-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under 2-(Aminomethyl)cyclopentanamine


signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów