Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9C01E70E

Bide Pharmatech

(S)-3-(2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)propan-1-ol

Synonim(y):

3-[(4S)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]-1-propanol

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C8H16O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.21
MDL number:
Produkt BDPH9C01E70E nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C8H16O3/c1-8(2)10-6-7(11-8)4-3-5-9/h7,9H,3-6H2,1-2H3/t7-/m0/s1

Inchi Key

BSLDYXOPGSOQGZ-ZETCQYMHSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid or semi-solid or lump or liquid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów