Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

BDPH9C01E7F2

Bide Pharmatech

Methyl 2,5-difluoro-4-hydroxybenzoate

Synonim(y):

methyl 2,5-difluoro-4-hydroxybenzoate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C8H6O3F2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.13
MDL number:
Produkt BDPH9C01E7F2 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C8H6F2O3/c1-13-8(12)4-2-6(10)7(11)3-5(4)9/h2-3,11H,1H3

Inchi Key

SPHLVIQACXKCQG-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów