Merck
BDPH9C01EA43
Bide Pharmatech
6-Methyl-3H-thieno[2,3-d]pyrimidin-4-one
Synonim(y):
6-methylthieno[2,3-d]pyrimidin-4(1H)-one
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H6O1N2S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.2
MDL number:
Produkt BDPH9C01EA43 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C7H6N2OS/c1-4-2-5-6(10)8-3-9-7(5)11-4/h2-3H,1H3,(H,8,9,10)
Inchi Key
IXBCLHWYSXPUJS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Still not finding the right product?
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)