Merck
BDPH9C01EAEB
Bide Pharmatech
(1S,2S)-Cyclopropane-1,2-dicarboxylic acid
Synonim(y):
(1S,2S)-1,2-cyclopropanedicarboxylic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C5H6O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.1
MDL number:
Produkt BDPH9C01EAEB nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8°C
Inchi Code
1S/C5H6O4/c6-4(7)2-1-3(2)5(8)9/h2-3H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-,3-/m0/s1
Inchi Key
RLWFMZKPPHHHCB-HRFVKAFMSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow solid
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)