Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9C01EB60

Bide Pharmatech

(R)-5-Amino-1-methylpiperidin-2-one

Synonim(y):

(R)-5-amino-1-methylpiperidin-2-one

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C6H12O1N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.17
MDL number:
Produkt BDPH9C01EB60 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C6H12N2O/c1-8-4-5(7)2-3-6(8)9/h5H,2-4,7H2,1H3/t5-/m1/s1

Inchi Key

ABXJTTPAABNOFP-RXMQYKEDSA-N

Shipping Temperature

Cold-chain transportation

Purity

95%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, store in freezer, under -20C

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów