Merck
BDPH9C01EC7F
Bide Pharmatech
(S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)(methyl)amino)-5-phenylpentanoic acid
Synonim(y):
(S)-2-((((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)(methyl)amino)-5-phenylpentanoic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C27H27O4N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
429.52
MDL number:
Produkt BDPH9C01EC7F nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C27H27NO4/c1-28(25(26(29)30)17-9-12-19-10-3-2-4-11-19)27(31)32-18-24-22-15-7-5-13-20(22)21-14-6-8-16-23(21)24/h2-8,10-11,13-16,24-25H,9,12,17-18H2,1H3,(H,29,30)/t25-/m0/s1
Inchi Key
PKNDYMDWOZOGSP-VWLOTQADSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8°C
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)