Merck
BDPH9C01EDC8
Bide Pharmatech
(2S,4S)-4-Fluoropyrrolidine-2-carboxamide hydrochloride
Synonim(y):
(2S,4S)-4-fluoro-2-pyrrolidinecarboxamide hydrochloride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C5H10O1N2Cl1F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.6
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: solid
Inchi Code
1S/C5H9FN2O.ClH/c6-3-1-4(5(7)9)8-2-3;/h3-4,8H,1-2H2,(H2,7,9);1H/t3-,4-;/m0./s1
Inchi Key
YIEACUBSPQGCLW-MMALYQPHSA-N
Still not finding the right product?
hstatements
Słowo ostrzegawcze
Warning
Piktogramy
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)