Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

BDPH9C01EDD9

Bide Pharmatech

(R)-Octahydropyrazino[2,1-c][1,4]oxazine

Synonim(y):

(9aR)-octahydropyrazino[2,1-c][1,4]oxazine

, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C7H14O1N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.2
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


Inchi Code

1S/C7H14N2O/c1-2-9-3-4-10-6-7(9)5-8-1/h7-8H,1-6H2/t7-/m1/s1

Inchi Key

ZWNWCROZSHWHSF-SSDOTTSWSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Colorless to Yellow Liquid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów