Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9C01EF69

Bide Pharmatech

3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenol

Synonim(y):

3-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenol

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C7H4O1F4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.1
MDL number:
Produkt BDPH9C01EF69 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C7H4F4O/c8-6-3-4(12)1-2-5(6)7(9,10)11/h1-3,12H

Inchi Key

XTLJKHBPNDOAGE-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Shipped in cold pack

Purity

95%

Storage temp.

Inert atmosphere, store in freezer, under -20C

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under 3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenol




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów