Merck
BDPH9C01F407
Bide Pharmatech
(S)-Morpholine-3-carboxylic acid hydrochloride
Synonim(y):
(3S)-3-morpholinecarboxylic acid hydrochloride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C5H10O3N1Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.59
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C5H9NO3.ClH/c7-5(8)4-3-9-2-1-6-4;/h4,6H,1-3H2,(H,7,8);1H/t4-;/m0./s1
Inchi Key
CWSLARZELUGARZ-WCCKRBBISA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Still not finding the right product?
Słowo ostrzegawcze
Warning
Piktogramy
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)