Merck
BDPH9C01F6A0
Bide Pharmatech
(R)-1-(3-(Difluoromethyl)-2-fluorophenyl)ethan-1-amine hydrochloride
Synonim(y):
(R)-1-(3-(difluoromethyl)-2-fluorophenyl)ethan-1-amine hydrochloride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H11N1Cl1F3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.64
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C9H10F3N.ClH/c1-5(13)6-3-2-4-7(8(6)10)9(11)12;/h2-5,9H,13H2,1H3;1H/t5-;/m1./s1
Inchi Key
LMVWLMYIWIMIAX-NUBCRITNSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Słowo ostrzegawcze
Warning
Piktogramy
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)