Merck
BDPH9C01F72F
Bide Pharmatech
(S)-tert-Butyl (2-(2-cyano-4,4-difluoropyrrolidin-1-yl)-2-oxoethyl)carbamate
Synonim(y):
tert-butyl (S)-(2-(2-cyano-4,4-difluoropyrrolidin-1-yl)-2-oxoethyl)carbamate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C12H17O3N3F2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
289.28
MDL number:
Produkt BDPH9C01F72F nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C12H17F2N3O3/c1-11(2,3)20-10(19)16-6-9(18)17-7-12(13,14)4-8(17)5-15/h8H,4,6-7H2,1-3H3,(H,16,19)/t8-/m0/s1
Inchi Key
WOOAQTYGIARQIQ-QMMMGPOBSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8°C
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)