Przejdź do
BDPH9C01F85A
Bide Pharmatech
2,6-Bis((R)-4-isobutyl-4,5-dihydrooxazol-2-yl)pyridine
Synonim(y):
2,6-bis((R)-4-isobutyl-4,5-dihydrooxazol-2-yl)pyridine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C19H27O2N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
329.44
MDL number:
Produkt BDPH9C01F85A nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C19H27N3O2/c1-12(2)8-14-10-23-18(20-14)16-6-5-7-17(22-16)19-21-15(11-24-19)9-13(3)4/h5-7,12-15H,8-11H2,1-4H3/t14-,15-/m1/s1
Inchi Key
JPPHLOFYYNORNO-HUUCEWRRSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%99%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)