Merck
BDPH9C01FBBC
Bide Pharmatech
(R)-(4-Benzylmorpholin-2-yl)methanamine
Synonim(y):
(R)-(4-benzylmorpholin-2-yl)methanamine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C12H18O1N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.29
MDL number:
Produkt BDPH9C01FBBC nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C12H18N2O/c13-8-12-10-14(6-7-15-12)9-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12H,6-10,13H2/t12-/m1/s1
Inchi Key
CKZVBXBEDDAEFE-GFCCVEGCSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)