Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9C01FCEC

Bide Pharmatech

1-Oxa-7-azaspiro[4.4]nonane hydrochloride

Synonim(y):

1-oxa-7-azaspiro[4.4]nonane hydrochloride

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C7H14O1N1Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.65
MDL number:
Produkt BDPH9C01FCEC nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C7H13NO.ClH/c1-2-7(9-5-1)3-4-8-6-7;/h8H,1-6H2;1H

Inchi Key

RCYSLGBZYBGVFC-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Pale-yellow to Brown to Red Sticky Oil to Semi-Solid or Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?


hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów