Merck
BDPH9C01FEBE
Bide Pharmatech
(R)-N-((S)-1-(2-(Diphenylphosphanyl)phenyl)-2,2-dimethylpropyl)-N,2-dimethylpropane-2-sulfinamide
Synonim(y):
N-((S)-1-(2-(diphenylphosphaneyl)phenyl)-2,2-dimethylpropyl)-N,2-dimethylpropane-2-sulfinamide
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C28H36O1N1S1P1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
465.64
MDL number:
Produkt BDPH9C01FEBE nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C28H36NOPS/c1-27(2,3)26(29(7)32(30)28(4,5)6)24-20-14-15-21-25(24)31(22-16-10-8-11-17-22)23-18-12-9-13-19-23/h8-21,26H,1-7H3/t26-,32?/m1/s1
Inchi Key
LSFXASOJFLAEOF-PSPFREQMSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)