Produkt BDPH9C0201C8 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C12H6N2O2S2/c15-11-7(9-5(13-11)1-3-17-9)8-10-6(2-4-18-10)14-12(8)16/h1-4H,(H,13,15)(H,14,16)/b8-7+
Inchi Key
XWVXBFGDSIZADM-BQYQJAHWSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (E)-[6,6'-Bithieno[3,2-b]pyrrolylidene]-5,5'(4H,4'H)-dione
hstatements
signalword
Warning
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.
