Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9C020DF7

Bide Pharmatech

4-(Azidomethyl)benzoic acid

Synonim(y):

4-(azidomethyl)benzoic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C8H7O2N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.16
MDL number:
Produkt BDPH9C020DF7 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C8H7N3O2/c9-11-10-5-6-1-3-7(4-2-6)8(12)13/h1-4H,5H2,(H,12,13)

Inchi Key

QWRURNUFBGDSDL-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Cold-chain transportation

Purity

95%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, store in freezer, under -20C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under 4-(Azidomethyl)benzoic acid


hstatements

signalword

Danger

pictograms

Flame


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów