Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

BDPH9C02161E

Bide Pharmatech

rel-(1R,2S)-2-Methoxycyclobutan-1-amine hydrochloride

Synonim(y):

(1R,2S)-2-methoxycyclobutan-1-amine hydrochloride

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C5H12O1N1Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.61
MDL number:
Produkt BDPH9C02161E nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C5H11NO.ClH/c1-7-5-3-2-4(5)6;/h4-5H,2-3,6H2,1H3;1H/t4-,5+;/m1./s1

Inchi Key

ZVONGBUZWDPLLF-JBUOLDKXSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Powder or crystals

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów