Merck
BDPH9C021A61
Bide Pharmatech
(S)-2-Amino-2-(2-bromophenyl)ethanol hydrochloride
Synonim(y):
(2S)-2-amino-2-(2-bromophenyl)ethanol hydrochloride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H11O1N1Cl1Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.54
MDL number:
Produkt BDPH9C021A61 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H10BrNO.ClH/c9-7-4-2-1-3-6(7)8(10)5-11;/h1-4,8,11H,5,10H2;1H/t8-;/m1./s1
Inchi Key
FHWGMOICMCKSHB-DDWIOCJRSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white powder or crystals
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)