Merck
BDPH9C021E76
Bide Pharmatech
(1R,2R,4S)-2-((R)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,6-diphenylbicyclo[2.2.0]hexane-1,2,4,5-tetraol
Synonim(y):
(1R,2R,4S)-2-((R)-1,2-dihydroxyethyl)-3,6-diphenylbicyclo[2.2.0]hexane-1,2,4,5-tetraol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C20H22O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
358.39
MDL number:
Produkt BDPH9C021E76 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C20H22O6/c21-11-14(22)18(24)16(13-9-5-2-6-10-13)19(25)17(23)15(20(18,19)26)12-7-3-1-4-8-12/h1-10,14-17,21-26H,11H2/t14-,15?,16?,17?,18+,19+,20+/m1/s1
Inchi Key
NFVLDMQCAATONL-GRHMMIEISA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)