Merck
BDPH9C021ED8
Bide Pharmatech
2-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)phenol
Synonim(y):
2-(1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)phenol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H10O1N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.2
MDL number:
Produkt BDPH9C021ED8 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C10H10N2O/c1-12-7-6-9(11-12)8-4-2-3-5-10(8)13/h2-7,13H,1H3
Inchi Key
NYHQEXCUPFTZHJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)phenol
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)