Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9C0224BB

Bide Pharmatech

TK-129

Synonim(y):

(R)-N'-cyclopropyl-N-(1-(5-isopropyl-1H-pyrazole-3-carbonyl)pyrrolidin-3-yl)carbamimidic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Produkt BDPH9C0224BB nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C15H23N5O2/c1-9(2)12-7-13(19-18-12)14(21)20-6-5-11(8-20)17-15(22)16-10-3-4-10/h7,9-11H,3-6,8H2,1-2H3,(H,18,19)(H2,16,17,22)/t11-/m1/s1

Inchi Key

WNSMPEBHTSITSG-LLVKDONJSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, store in freezer, under -20C

Country of Origin

CN

Physical Form

Powder or crystals

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under TK-129




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

Nie widzisz odpowiedniej wersji?

Jeśli potrzebujesz konkretnej wersji, możesz wyszukać konkretny certyfikat według numeru partii lub serii.

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów