Przejdź do zawartości
BDPH9C022663
Bide Pharmatech
1-(4-Chlorobenzyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
Synonim(y):
1-(4-chlorobenzyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C11H8O2N1Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
221.64
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C11H8ClNO2/c12-9-3-1-8(2-4-9)7-13-10(14)5-6-11(13)15/h1-6H,7H2
Inchi Key
BPKNINBFRMHMQY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)