Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9C022CD2

Bide Pharmatech

4,4'-(Propane-2,2-diyl)dicyclohexanone

Synonim(y):

4,4'-(propane-2,2-diyl)dicyclohexanone

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C15H24O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
236.35
MDL number:
Produkt BDPH9C022CD2 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C15H24O2/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12/h11-12H,3-10H2,1-2H3

Inchi Key

HAWVCXABNZBPED-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

White to light yellow powder to crystal

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów