Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9C022CFE

Bide Pharmatech

rel-(1R,2S)-Ethyl 2-aminocyclohexanecarboxylate

Synonim(y):

ethyl (1R,2S)-2-aminocyclohexanecarboxylate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C9H17O2N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.24
MDL number:
Produkt BDPH9C022CFE nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C9H17NO2/c1-2-12-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10/h7-8H,2-6,10H2,1H3/t7-,8+/m1/s1

Inchi Key

VODUKXHGDCJEOZ-SFYZADRCSA-N

Shipping Temperature

Cold-chain transportation

Purity

97%

Storage temp.

Keep in dark place, sealed in dry, store in freezer, under -20C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid or Semi-solid or liquid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów