Przejdź do zawartości
BDPH9C022D57
Bide Pharmatech
(R)-4-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-5-phenylpentanoic acid
Synonim(y):
(4R)-4-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-5-phenylpentanoic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C16H23O4N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
293.36
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C16H23NO4/c1-16(2,3)21-15(20)17-13(9-10-14(18)19)11-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13H,9-11H2,1-3H3,(H,17,20)(H,18,19)/t13-/m1/s1
Inchi Key
VPUKBWPBMROHJH-CYBMUJFWSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)