Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9C022FA0

Bide Pharmatech

Methyl 2,3-dihydro-1H-indene-1-carboxylate

Synonim(y):

methyl 1-indanecarboxylate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C11H12O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.22
MDL number:
Produkt BDPH9C022FA0 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C11H12O2/c1-13-11(12)10-7-6-8-4-2-3-5-9(8)10/h2-5,10H,6-7H2,1H3

Inchi Key

JQCVEFYPCNDKFW-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów