Merck
BDPH9C023A5A
Bide Pharmatech
Methyl hexa-2,4-dienoate
Synonim(y):
methyl (2E,4E)-2,4-hexadienoate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H10O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.16
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C7H10O2/c1-3-4-5-6-7(8)9-2/h3-6H,1-2H3/b4-3+,6-5+
Inchi Key
KWKVAGQCDSHWFK-VNKDHWASSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl hexa-2,4-dienoate
Słowo ostrzegawcze
Warning
Piktogramy
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)