Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9C023CBC

Bide Pharmatech

(S)-1-(4-Bromophenyl)-N-methylethanamine hydrochloride

Synonim(y):

(S)-1-(4-bromophenyl)-N-methylethan-1-amine hydrochloride

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C9H13N1Cl1Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.57
MDL number:
Produkt BDPH9C023CBC nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C9H12BrN.ClH/c1-7(11-2)8-3-5-9(10)6-4-8;/h3-7,11H,1-2H3;1H/t7-;/m0./s1

Inchi Key

VAXYPWCMBWZLQT-FJXQXJEOSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?


signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów