Merck
BDPH9C023DCD
Bide Pharmatech
tert-Butyl (cis-4-aminotetrahydrofuran-3-yl)carbamate
Synonim(y):
tert-butyl ((3R,4S)-4-aminotetrahydrofuran-3-yl)carbamate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H18O3N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.25
MDL number:
Produkt BDPH9C023DCD nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H18N2O3/c1-9(2,3)14-8(12)11-7-5-13-4-6(7)10/h6-7H,4-5,10H2,1-3H3,(H,11,12)/t6-,7+/m1/s1
Inchi Key
HWYDCYLRWDJCCH-RQJHMYQMSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow-brown powder or crystals
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)