Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9C023ECB

Bide Pharmatech

tert-Butyl (((2R,4R)-4-hydroxypyrrolidin-2-yl)methyl)carbamate

Synonim(y):

tert-butyl (((2R,4R)-4-hydroxypyrrolidin-2-yl)methyl)carbamate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C10H20O3N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.28
MDL number:
Produkt BDPH9C023ECB nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C10H20N2O3/c1-10(2,3)15-9(14)12-5-7-4-8(13)6-11-7/h7-8,11,13H,4-6H2,1-3H3,(H,12,14)/t7-,8-/m1/s1

Inchi Key

AEEDNTYVDBGMCS-HTQZYQBOSA-N

Shipping Temperature

Cold-chain transportation

Purity

95%

Storage temp.

Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów