Merck
BDPH9C024111
Bide Pharmatech
2,4-Di-tert-butyl-6-chloro-1,3,5-triazine
Synonim(y):
2,4-di-tert-butyl-6-chloro-1,3,5-triazine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C11H18N3Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
227.74
MDL number:
Produkt BDPH9C024111 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C11H18ClN3/c1-10(2,3)7-13-8(11(4,5)6)15-9(12)14-7/h1-6H3
Inchi Key
VQGDXNFMWSFZSX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
signalword
Danger
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)