Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9C024173

Bide Pharmatech

(R)-tert-Butyl ((5-oxopyrrolidin-3-yl)methyl)carbamate

Synonim(y):

tert-butyl [(3R)-5-oxo-3-pyrrolidinyl]methylcarbamate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C10H18O3N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.26
MDL number:
Produkt BDPH9C024173 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C10H18N2O3/c1-10(2,3)15-9(14)12-6-7-4-8(13)11-5-7/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,11,13)(H,12,14)/t7-/m1/s1

Inchi Key

IIYJKESUJITBBK-SSDOTTSWSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów