Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9C024238

Bide Pharmatech

(4S,4'S)-2,2'-(Cyclopentane-1,1-diyl)bis(4-phenyl-4,5-dihydrooxazole)

Synonim(y):

(4S,4'S)-2,2'-(cyclopentane-1,1-diyl)bis(4-phenyl-4,5-dihydrooxazole)

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C23H24O2N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
360.46
MDL number:
Produkt BDPH9C024238 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C23H24N2O2/c1-3-9-17(10-4-1)19-15-26-21(24-19)23(13-7-8-14-23)22-25-20(16-27-22)18-11-5-2-6-12-18/h1-6,9-12,19-20H,7-8,13-16H2/t19-,20-/m1/s1

Inchi Key

HLPYVXKTMXQMID-WOJBJXKFSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%99%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

White to yellow powder or crystals or flocculent solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?


signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów