Merck
BDPH9C0244A8
Bide Pharmatech
4-Ethynyltetrahydro-2H-pyran-4-ol
Synonim(y):
4-ethynyltetrahydro-2H-pyran-4-ol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H10O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.16
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C7H10O2/c1-2-7(8)3-5-9-6-4-7/h1,8H,3-6H2
Inchi Key
SWJWVPMUAUALKX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Ethynyltetrahydro-2H-pyran-4-ol
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)