Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9C02450D

Bide Pharmatech

(SP-4-1)-[29H,31H-Phthalocyanine-2,3,9,10,16,17,23,24-octaminato(2-)-κN29,κN30,κN31,κN32]Copper

Synonim(y):

copper(II) (7E,26E)-2,3,9,10,16,17,23,24-octaamino-6H,27H-phthalocyanine-6,27-diide

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Produkt BDPH9C02450D nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Powder or crystals

Inchi Code

1S/C32H26N16.Cu/c33-17-1-9-10(2-18(17)34)26-41-25(9)45-27-11-3-19(35)20(36)4-12(11)29(42-27)47-31-15-7-23(39)24(40)8-16(15)32(44-31)48-30-14-6-22(38)21(37)5-13(14)28(43-30)46-26;/h1-8H,33-40H2,(H2-2,41,42,43,44,45,46,47,48);/q-2;+2

Inchi Key

ZWKHNOGTLFVQHP-UHFFFAOYSA-N

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.



hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów