Merck
BDPH9C02480E
Bide Pharmatech
Ethyl 4-(7-hydroxy-2,2,4-trimethylquinolin-1(2H)-yl)butanoate
Synonim(y):
ethyl 4-(7-hydroxy-2,2,4-trimethylquinolin-1(2H)-yl)butanoate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Produkt BDPH9C02480E nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C18H25NO3/c1-5-22-17(21)7-6-10-19-16-11-14(20)8-9-15(16)13(2)12-18(19,3)4/h8-9,11-12,20H,5-7,10H2,1-4H3
Inchi Key
GPDUOVXIVXDETH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)