Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9C485DD4

Bide Pharmatech

4-Iodo-2,6-diisopropylaniline

Synonim(y):

4-iodo-2,6-diisopropylaniline

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C12H18N1I1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
303.19
MDL number:
Produkt BDPH9C485DD4 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C12H18IN/c1-7(2)10-5-9(13)6-11(8(3)4)12(10)14/h5-8H,14H2,1-4H3

Inchi Key

VSUZUVYNMYZNMN-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8°C

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid or solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under 4-Iodo-2,6-diisopropylaniline



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów