Przejdź do zawartości
Merck

BL3H160B8D10

BLD Pharmatech

2-Aminoethanethiol hydrochloride

Synonim(y):

2-aminoethanethiol hydrochloride

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C2H8N1Cl1S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
113.61
MDL number:
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


Inchi Code

1S/C2H7NS.ClH/c3-1-2-4;/h4H,1-3H2;1H

Inchi Key

OGMADIBCHLQMIP-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Form: Crystal - Powder

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under 2-Aminoethanethiol hydrochloride



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

Nie widzisz odpowiedniej wersji?

Jeśli potrzebujesz konkretnej wersji, możesz wyszukać konkretny certyfikat według numeru partii lub serii.

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów