Merck
BL3H160B9AF5
BLD Pharmatech
Undecanal
Synonim(y):
undecanal
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C11H22O1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.3
MDL number:
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C11H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h11H,2-10H2,1H3
Inchi Key
KMPQYAYAQWNLME-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump or cloudy liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Undecanal
hstatements
Ostrzeżenia
Słowo ostrzegawcze
Warning
Piktogramy
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)