Przejdź do zawartości
Merck

BL3H160B9CF9

BLD Pharmatech

Methyl 5-methoxypyrazine-2-carboxylate

Synonim(y):

methyl 5-methoxy-2-pyrazinecarboxylate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C7H8O3N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.15
MDL number:
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Inchi Code

1S/C7H8N2O3/c1-11-6-4-8-5(3-9-6)7(10)12-2/h3-4H,1-2H3

Inchi Key

AZXXFTKAVQJXCU-UHFFFAOYSA-N

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?


hstatements

Słowo ostrzegawcze

Warning

Piktogramy

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

Nie widzisz odpowiedniej wersji?

Jeśli potrzebujesz konkretnej wersji, możesz wyszukać konkretny certyfikat według numeru partii lub serii.

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów