Merck
BL3H160BC3AA
BLD Pharmatech
1-Iodo-2,4-dimethyl-3-nitrobenzene
Synonim(y):
1-iodo-2,4-dimethyl-3-nitrobenzene
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H8O2N1I1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
277.06
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C8H8INO2/c1-5-3-4-7(9)6(2)8(5)10(11)12/h3-4H,1-2H3
Inchi Key
BIACWLGCCVBYNE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Iodo-2,4-dimethyl-3-nitrobenzene
Słowo ostrzegawcze
Warning
Piktogramy
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)