Przejdź do zawartości
Merck

BL3H160BCECE

BLD Pharmatech

1-(4-Bromophenyl)-2,2,2-trifluoroethanol

Synonim(y):

1-(4-bromophenyl)-2,2,2-trifluoroethanol

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C8H6O1Br1F3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
255.03
MDL number:
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


Inchi Code

1S/C8H6BrF3O/c9-6-3-1-5(2-4-6)7(13)8(10,11)12/h1-4,7,13H

Inchi Key

PHWPRSZULISLMK-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Country of Origin

CN

Physical Form

Colorless to white to Yellow Liquid or Semi-Solid or solid

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8C

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?


Słowo ostrzegawcze

Warning

Piktogramy

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

Nie widzisz odpowiedniej wersji?

Jeśli potrzebujesz konkretnej wersji, możesz wyszukać konkretny certyfikat według numeru partii lub serii.

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów