Merck
BL3H160BE07A
BLD Pharmatech
4-Ethoxy-2-methylaniline
Synonim(y):
4-ethoxy-2-methylphenylamine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H13O1N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.21
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C9H13NO/c1-3-11-8-4-5-9(10)7(2)6-8/h4-6H,3,10H2,1-2H3
Inchi Key
GQMOFUZZCSQSNP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Ethoxy-2-methylaniline
hstatements
Słowo ostrzegawcze
Warning
Piktogramy
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)